Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 Messgerät
Artikelnummer. 15307073
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Elektroden
Multiparameter-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
15307073 Multiparameter-Messgerät 1 Stück
15327073 Messgerät mit Elektroden 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15307073
Marke: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Erfassen von Multi-Parameter-Daten ist mit dem Eutech™ PD 450-Messgerät ein Kinderspiel.
Das Eutech™ PD450 Messgerät ist ein Multiparameter-Messgerät, das pH, mV, gelösten Sauerstoff und Temperatur misst. Die kostengünstige optische RDO-Technologie reduziert Wartungszeiten und -kosten. Die wartungsfreie optische Sonde ohne Elektrolyt macht den Austausch empfindlicher Membrane überflüssig und eliminiert den Salzaufbau aus Nachfülllösungen. Sie können auch einfach mit nur einem Knopfdruck zwischen pH, mV, % Sättigung und mg/l (ppm) gelöstem Sauerstoff umschalten.
Merkmale:
  • pH/mV/gelöster Sauerstoff/Temperatur
  • Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
  • Auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Grafikdisplay wird die Temperaturmessung angezeigt
  • Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
  • Automatische Puffererkennung – Automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
  • Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC oder ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – Einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Optional
Ausgänge USB oder RS232
Genauigkeit (DO) ±2 %; ±0.1 ppm oder mg/l bis zu 8; ±0.2 ppm oder mg/l über 8
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Genauigkeit (pH) ±0,01
Akkulaufzeit >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Akkutyp Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Kalibrierung mV: ±200 mV, DO: Null und Sättigung, Temperatur: Offset in Schritten von 0,1, ±10 °C oder &
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 Punkte: USA, NIST, DIN oder benutzerdefiniert
Kompensierung Druck- und Salinitätskompensation: Manuell
Beschreibung Nur PD 450 Messgerät: Messgerät, zwei AA-Batterien
Displaytyp Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, mV, gelöster Sauerstoff, Temperatur, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) minus 2.00 bis 16.00 pH
Auflösung (pH) pH 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -10,0 °C° bis +110,0 °C°
Enthält Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
Produkttyp Multiparameter-Messgerät
Bereich (DO, polarographisch) 0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l
Auflösung (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
Auflösung (DO, polarographisch) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/l
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
Temperaturauflösung 0.1 ºC/ºF
Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 in x 3 1/8 in x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 in x 9 1/8 in x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lb , verpackt: 1.4 lbs.
Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg