Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 Messgerät
Artikelnummer. p-7115563
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Elektroden
Multiparameter-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15307073
Marke: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Erfassen von Multi-Parameter-Daten ist mit dem Eutech™ PD 450-Messgerät ein Kinderspiel.
Das Eutech™ PD450 Messgerät ist ein Multiparameter-Messgerät, das pH, mV, gelösten Sauerstoff und Temperatur misst. Die kostengünstige optische RDO-Technologie reduziert Wartungszeiten und -kosten. Die wartungsfreie optische Sonde ohne Elektrolyt macht den Austausch empfindlicher Membrane überflüssig und eliminiert den Salzaufbau aus Nachfülllösungen. Sie können auch einfach mit nur einem Knopfdruck zwischen pH, mV, % Sättigung und mg/l (ppm) gelöstem Sauerstoff umschalten.
Merkmale:
  • pH/mV/gelöster Sauerstoff/Temperatur
  • Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
  • Auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Grafikdisplay wird die Temperaturmessung angezeigt
  • Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
  • Automatische Puffererkennung – Automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
  • Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC oder ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – Einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Optional
Ausgänge USB oder RS232
Genauigkeit (DO) ±2 %; ±0.1 ppm oder mg/l bis zu 8; ±0.2 ppm oder mg/l über 8
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Genauigkeit (pH) ±0,01
Akkulaufzeit >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Akkutyp Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Kalibrierung mV: ±200 mV, DO: Null und Sättigung, Temperatur: Offset in Schritten von 0,1, ±10 °C oder &
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 Punkte: USA, NIST, DIN oder benutzerdefiniert
Kompensierung Druck- und Salinitätskompensation: Manuell
Beschreibung Nur PD 450 Messgerät: Messgerät, zwei AA-Batterien
Displaytyp Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, mV, gelöster Sauerstoff, Temperatur, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) minus 2.00 bis 16.00 pH
Auflösung (pH) pH 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -10,0 °C° bis +110,0 °C°
Enthält Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
Produkttyp Multiparameter-Messgerät
Bereich (DO, polarographisch) 0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l
Auflösung (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
Auflösung (DO, polarographisch) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/l
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
Temperaturauflösung 0.1 ºC/ºF
Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 in x 3 1/8 in x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 in x 9 1/8 in x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lb , verpackt: 1.4 lbs.
Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg