Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 700 Messgerät
Artikelnummer. p-7114748
Click to view available options
Enthält:
100/240-VAC-Adapter
ATC-Sonde
Offenporige pH-Elektrode, ATC-Sonde
pH-Elektrode, ATC-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11593845
Marke: Thermo Scientific™ 01X541601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen. Er verfügt über ein großes, leicht ablesbares Display, eine einsatzbereite Anzeige, die Sie wissen lässt, wenn die Messwerte stabil sind, und eine bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung. Er verfügt außerdem über einen permanenten Speicher, der bis zu 100 Datenpunkte fasst und einen integrierten Elektrodenhalter aufweist.
Anwendungen:
  • Für Bildungszwecke: Nützlich für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen.
  • Für das Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
Puffersätze
  • USA (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45)
  • NIST (1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Eutech pH 700 Messgerät mit 100/240 VAC-Adapter
    Enthält 100/240-VAC-Adapter
    Genauigkeit (Temperatur) ± 0,3 °C/± 0,5 °F
    Genauigkeit (pH) ±0,01
    Bereich (pH) -2 bis 16
    Auflösung (pH) pH 0.01
    Bereich (ORP) ±2000 mV
    Calibration Points Max. 5
    Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32,0 °F bis 212,0 °F
    Auflösung (Temperatur) 0,1 °C/°F
    Temperaturfühlerkalibrierung Offset in Schritten von 0,1°; Offset-Bereich: ±5,0 °C / ±9,0 °F
    Netzteil 9-V-DC-Adapter, 1,3 A
    Genauigkeit ORP: ±0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV (darüber hinaus)
    Stromversorgung 100/240 V Wechselstrom, SMPS
    Bereich (relative mV) ±2000 mV
    Auflösung ORP: 0,1 mV (±199,9 mV), 1 mV (darüber hinaus)
    Temperaturkompensation ATC/MTC (0 °C bis 100 °C) (nur pH)
    Typ pH Meter