Learn More
Eutech Eutech™ pH-Pufferbeutel
Artikelnummer. 11563785
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
pH-Pufferbeutel
pH-Pufferbeutelset, entionisiertes Wasser
pH:
4,01
4.01, 7,00, 10.01
7
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11563785
Marke: Eutech 01X223102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Eutech™ pH-Pufferbeutel sind NIST-rückverfolgbare Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
  • pH-Pufferbeutel -20 ml
  • NIST-konform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH-Pufferbeutel
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgeräte und Elektroden
pH 4,01
Menge 20 x 20 mL
Lösungstyp Pufferlösung
Zertifizierung/Konformität NIST Traceable