Learn More
Eutech Eutech™ pH-Pufferbeutel
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
pH-Pufferbeutel
pH-Pufferbeutelset, entionisiertes Wasser
pH:
4,01
4.01, 7,00, 10.01
7
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
Eutech™ pH-Pufferbeutel sind NIST-rückverfolgbare Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
- pH-Pufferbeutel -20 ml
- NIST-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pH-Pufferbeutelset, entionisiertes Wasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgeräte und Elektroden |
| pH | 4.01, 7,00, 10.01 |
| Menge | 5 x 20 mL of each |
| Lösungstyp | Pufferlösung |
| Zertifizierung/Konformität | NIST Traceable |