Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Proteinreinigungslösung für pH-Elektroden
Artikelnummer. 12941678
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
pH-Messgerät, Elektrode
Packungsgröße:
480 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12941678 pH-Messgerät, Elektrode 480 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12941678 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15 €
    37.00 € / 480 Milliliter
    Sparen 2.15 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern, Kalibrierprodukten und Reinigungslösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden an.
Eigenschaften:
  • Puffer-, Kalibrier- und Reinigungslösungen in 480-ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Proteinreinigungslösung für pH-Elektroden
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät, Elektrode
Typ Proteinreinigungslösung für pH-Elektroden
Menge 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • protein cleaning solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin