Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ SMPS-Netzteil für CyberScan Messgeräte der Serie 1500
Artikelnummer. 11579264 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CyberScan 1500-Serie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11579264 CyberScan 1500-Serie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11579264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40 €
    58.65 € / 1 Stück
    Sparen 32.75 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Eutech™ SMPS Netzteil liefert Ihnen die Leistung, die Sie benötigen.
Das Eutech™ SMPS Netzteil liefert Ihnen die Leistung, die Sie benötigen. Der 100 /240 VAC-Netzadapter verfügt über einen US-/UK-/EUR-/Japan-Stecker, der für Messgeräte der Serie CyberScan 1500 verwendet wird.
Merkmale:
  • 12 V, 6 W
  • 100/240 VAC
  • Anwendungsbereiche: CyberScan 1500 Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SMPS-Netzadapter 100/240 VAC, mit Stecker für US/UK/EUR/Japan, 12 V, 6 W, Mitte -ve
Typ SMPS-Netzadapter
Spannung 12 V
Kompatibilität US-/UK-/EUR-/Japan-Stecker
Zur Verwendung mit (Geräte) CyberScan 1500-Serie