Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturfühler ECPHWPTEM01W
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ Temperatursonde ECPHWPTEM01W wird mit 1 Meter Kabellänge geliefert und mit Eutech™ pH310/pH300/PC300/PC510-Messgeräten verwendet.
Merkmale:
- Parameter: Temperatur
- Wird mit Messgeräten verwendet: PH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
- 1 m langes Kabel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eutech pH 310/pH 300/PC 300/PC 510 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Temperaturfühler |
| Durchmesser (metrisch) Körper | Schaft: 3 mm, Griff: 12 mm |
| Länge (metrisch) | Schaft: 84 mm-Griff: 75 mm |
| Anschlusstypen | 6-polig |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?