Learn More
Consort™ Elektrophorese Netzgerät EV202, 300V, 2000mA, 300W 4 parallele Ausgänge
Click to view available options
:
Electrical Requirements: 300V, 2000mA, 300w
Spezifikation
Spezifikation
| Zeitschaltuhr | Yes |
| Typ | Stromversorgung |
| Elektrische Anforderungen | 300 V 2000 mA 300 w |
| Max. Spannung | 300 V |
| Wirkleistung | 300 w |
| Stromstärke | 2000 mA |