Learn More
Consort EV2650-Netzteil, 600 V/500 mA
Artikelnummer. 15674814
Change view
Click to view available options
Enthält:
EU-Stecker
Artikelnummer. Enthält
15674814 EU-Stecker
1 options
Artikelnummer. 15674814
Marke: Consort EV2650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die meisten Tanks und Anwendungen. Cannon EV2650 Netzteil, 600 V/500 mA ist das populärste Allround-Netzteil von Cannon mit 150 W Stromversorgung, 4 Betriebsarten, mehreren Sicherheitsfunktionen, Datenprotokollierung, USB-Schnittstelle und Echtzeituhr.
Netzteile von Consort sind die derzeit robustesten, beständigsten und langlebigsten Elektrophoresenetzgeräte auf dem Markt.
  • Verschiedene Betriebsmodi
    • Einfacher Modus: Stellen Sie einfach Spannung, Strom, Leistung und Zeit ein und drücken Sie dann Run, um einen routinemäßigen Elektrophoreselauf zu starten
    • Programmiermodus für die 9 x 9-Methode: Speichert bis zu 9 Programme mit je 9 Stufen und verfügt über eine flexible Mehrstufenfunktion für spezielle Methoden
    • Spannungsverstärkungsmodus: Ein linearer Spannungsgradient für jeden Schritt, sofern der Grenzwert für Strom bzw. Stromstärke nicht erreicht wird
    • Timer: Zeitschaltuhr oder voltstundengesteuerter Betrieb stoppt den Lauf automatisch und gibt einen Alarm aus
  • Zuverlässig Hält die Spannung bei niedrigen Strömen konstant und funktioniert bei niedrigen und hohen Temperaturen
  • Anwenderfreundlichkeit Bedienfeld und grafische Anzeige zeigen während der Läufe alle nützlichen Informationen an
  • Onscreen-Hilfe in 4 Sprachen zur Unterstützung beim Einrichten der Netzteilparameter sowie zur Fehlerbehebung
  • Firmware-Updates ermöglichen Upgrades über die USB-Schnittstelle und über das Firmware-System
  • Kontinuierliche Protokollierung bietet einen Überblick über frühere Läufe, einschließlich möglicher Ausfallzeiten
  • Echtzeituhr Datum und Uhrzeit werden in einem Notfallbatterie-Sicherungssystem und im Datenprotokoll gespeichert
  • Automatischer Cross-over Jedes Modell verfügt über konstante Spannungs-, Stromstärken- und Stromkapazitäten mit automatischem Cross-over und zeigt an, welcher Parameter konstant gehalten wird
  • Datenprotokollierung Speichert ca. 100 Betriebsstunden (3600 Werte) an Durchläufen, einschließlich Daten/Zeit, Spannung, Stromstärke, Strom und Datum/Uhrzeit von: Start, Stopp, Pause, Programmnummer, Schritt, Änderungen, Netzausfällen und automatischen Neustarts
  • Datentransfer Kostenlose Datenerfassungssoftware für den PC ermöglicht dem Anwender die Visualisierung und Untersuchung der gespeicherten Laufdetails
  • Fernsteuerung Kann über einen Computer mithilfe spezieller Befehle gesteuert werden
  • Sicherheitsmerkmale:
    • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
    • Kennwortschutz
    • Ableitstrom-Anzeige: schützt vor potenziellen Stromschlägen, wenn ein Nebenschlusspfad erkannt wird
    • Überlastschutz: gegen Überlastungen einschließlich versehentlichen Kurzschlüssen des Ausgangs
    • Gleichmäßiger Spannungsanstieg: an den Ausgängen kann nicht plötzlich eine hohe Spannung auftreten
    • Alarmsystem zur Leerlauferkennung: verhindert Fehler wie eine schlechte oder eine fehlerhafte Verbindung
    • Isolierte Kommunikation: Optisch isolierte USB-Verbindung zur Vermeidung von Hochspannung an den Kommunikationsleitungen
Spezifikation
Stromstärke 500 mA
Zeitschaltuhr Bis zu 99 h 59 min
Display Grafisch
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Enthält EU-Stecker
Anzahl Buchsen 4
Abmessungen der Öffnung (metrisch) 4 mm
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Gewährleistung 36 Monate bei Fabrikfehlern
Abmessungen (L x B x H) 24 x 20 x 13 cm(BxTxH)
Gewicht (metrisch) 6 kg
Elektrische Anforderungen 100 -125/210-250 V AC 50/60 Hz 200 W
Spannung 600 V
Wirkleistung 150 w