Learn More
Consort Netzteil der EV3000 Serie, 300 bis 1200 V
Artikelnummer. p-7147296
Click to view available options
Spannung:
300 V
600 V
1200 V
Stromstärke:
1000 mA
2000 mA
500 mA
Enthält:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15563946
Marke: Consort EV3020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsstarke hochwertige Netzteile. Canon EV3000 Netzteile, 300 V bis 1200 V, sind in 3 Versionen erhältliche 300 W-Geräte zur Verwendung beim Blotting und in Gelen, bei Hochspannungsanwendungen, die stärkeren Strom benötigen, sowie für den universellen Einsatz mit den meisten Tanks und Anwendungen.
Netzteile von Consort sind die derzeit robustesten, beständigsten und langlebigsten Elektrophoresenetzgeräte auf dem Markt.
  • Verschiedene Betriebsmodi
    • Einfacher Modus: Stellen Sie einfach Spannung, Strom, Leistung und Zeit ein und drücken Sie dann Run, um einen routinemäßigen Elektrophoreselauf zu starten
    • Modus zur Programmierung von 9x9 Verfahren: Speichert bis zu 9 Programme mit je 9 Stufen und verfügt über eine flexible Mehrstufenfunktion für Spezialverfahren
    • Spannungsrampenmodus: Ein linearer Spannungsgradient für jeden Schritt, sofern der Grenzwert für Strom bzw. Stromstärke nicht erreicht wird
    • Timer-Modus: Zeitschaltuhr oder voltstundengesteuerter Betrieb stoppt den Lauf automatisch und gibt einen Alarm aus
  • Anwenderfreundlichkeit Bedienfeld und grafische Anzeige zeigen während der Läufe alle nützlichen Informationen an
  • Onscreen-Hilfe in 4 Sprachen zur Unterstützung beim Einrichten der Netzteilparameter sowie zur Fehlerbehebung
  • Firmware-Updates ermöglichen Upgrades über die USB-Schnittstelle und über das Firmware-System
  • Kontinuierliche Protokollierung bietet einen Überblick über frühere Läufe, einschließlich möglicher Ausfallzeiten
  • Echtzeituhr Datum und Uhrzeit werden in einem Notfallbatterie-Sicherungssystem und im Datenprotokoll gespeichert
  • Automatischer Cross-over Jedes Modell verfügt über konstante Spannungs-, Stromstärken- und Stromkapazitäten mit automatischem Cross-over und zeigt an, welcher Parameter konstant gehalten wird
  • Datenprotokollierung Speichert ca. 100 Betriebsstunden, einschließlich Daten/Zeit, Spannung, Stromstärke, Strom und Datum/Uhrzeit von: Start, Stopp, Pause, Programmnummer, Schritt, Änderungen, Netzausfällen und automatischen Neustarts
  • Datentransfer Kostenlose Datenerfassungssoftware für den PC ermöglicht dem Anwender die Visualisierung und Untersuchung der gespeicherten Laufdetails
  • Fernsteuerung Kann über einen Computer mithilfe spezieller Befehle gesteuert werden
  • Sicherheitsmerkmale:
    • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
    • Kennwortschutz
    • Ableitstrom-Anzeige: schützt vor potenziellen Stromschlägen, wenn ein Nebenschlusspfad erkannt wird
    • Überlastschutz: gegen Überlastungen einschließlich versehentlichen Kurzschlüssen des Ausgangs
    • Gleichmäßiger Spannungsanstieg: an den Ausgängen kann nicht plötzlich eine hohe Spannung auftreten
    • Alarmsystem zur Leerlauferkennung: verhindert Fehler wie eine schlechte oder eine fehlerhafte Verbindung
    • Isolierte Kommunikation: Optisch isolierte USB-Verbindung zur Vermeidung von Hochspannung an den Kommunikationsleitungen
Spezifikation
Stromstärke 2000 mA
Zur Verwendung mit (Geräte) Blotting, mehrere horizontale und vertikale Gele
Zeitschaltuhr Bis zu 99 h 59 min
Typ Stromversorgung
Display LCD, 2 x 16 Zeichen
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Enthält EU-Stecker
Anzahl Buchsen 4
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Gewährleistung 36 Monate
Abmessungen (L x B x H) 31 x 26 x 13 cm (BxTxH)
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 100 - 125/210 - 250 V AC 50/60 Hz 360 W
Max. Spannung Volt-Stunden: 99,99 kVh
Spannung 300 V
Wirkleistung 300 W