Learn More
Greiner Bio-One EVA CapMat
Artikelnummer. 10718454
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10718454
Marke: Greiner Bio-One 381080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 2 ml 96-Well-Masterblock-Platten
Alphanumerische NAP-Kodierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen; beständig gegen DMSO-haltige Stoffe, nicht-zytotoxisch
Material EVA
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Vorgeschlitzt Nein
Temperaturbereich (metrisch) -60 °C° bis +65 °C°
Plate Compatibility 96-Well-MASTERBLOCK Mikrotiterplatten, 2 ml
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado