Learn More
Greiner Bio-One EVA CapMat
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Alphanumerische NAP-Kodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen; beständig gegen DMSO-haltige Stoffe, nicht-zytotoxisch |
| Material | EVA |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60 °C° bis +65 °C° |
| Plate Compatibility | 96-Well-MASTERBLOCK Mikrotiterplatten, 2 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido