Learn More
Greiner Bio-One EVA CapMat
Beschreibung
Alphanumerische NAP-Kodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen; beständig gegen DMSO-haltige Stoffe, nicht-zytotoxisch |
| Material | EVA |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60 °C° bis +65 °C° |
| Plate Compatibility | 96-Well-MASTERBLOCK Mikrotiterplatten, 2 ml |