missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EVA1/MPZL2 Antibody (OTI2C7), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30029311 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30029311 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30029311

Marke: Novus Biologicals NBP271553PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EVA1/MPZL2 Monoclonal antibody specifically detects EVA1/MPZL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EVA1/MPZL2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2C7
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EVAEpithelial V-like antigen 1EVA1myelin protein zero-like protein 2, myelin protein zero-like 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MPZL2(NP_658911) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10205
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.