Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evans-Blau
Artikelnummer. 11432798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432798 10 g 10 Gramm
11442798 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11432798 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16774.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.34 €
    52.65 € / 10 Gramm
    Sparen 10.69 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Evans Blue is used for estimation of blood volume and in double-labeling procedure for studying axonal branching. It acts as an inhibitor of L-glutamate and kainate receptor-mediated currents. It is also a P2X-selective purinoceptor antagonist. It is also useful in molecular biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 314-13-6
Summenformel C34H24N6Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 960.79
MDL-Nummer MFCD00004021
InChI-Schlüssel KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym C.I. 23860
PubChem CID 24832074
IUPAC-Name Tetranatrium;(Z)-4-Amino-6-[[4-[4-[(Z)-2-(8-Amino-1-oxo-5,7-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-5-Oxonaphthalin-1,3-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Evans Blue
Merck Index 14,3905
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 960.82
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Evans Blue
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Direct Blue 53