Learn More
Evans Blue, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446912 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446912 100 g -
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11436912 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446912 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215110880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 314-13-6
Summenformel C34H24N6Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 960.79
MDL-Nummer MFCD00004021
InChI-Schlüssel KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym Direct blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC-Name Tetrasodium-(6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonat-1,2-dihydronaphthalin-2-yliden]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalin-1,3-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Evans blue
Namenshinweis Farbstoffgehalt: ∽85 %
Farbe Schwarz
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 960.82
Reinheit (%) 95%
Güte Not Available