Learn More
Cole Parmer™ Verdunstungsschale, Porzellan, runde Form
Artikelnummer. 15636578 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
525 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15636578 525 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15636578 Lieferant Cole Parmer™ Lieferanten-Nr. 1781617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00 €
    45.96 € / 1 Stück
    Sparen 5.04 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perferkt für Lösungsmittel für Proben mit hohem Flüssigkeitsgehalt.
  • Runde Verdampferschalen mit Lippe und Ausguss.
  • Innen glasiert und außen teilglasiert.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 17,75 oz.
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 525 mL
Material Porzellan
Form Rund
Typ Abdampfschale
Enthält Deckel und Ausguss
Höhe (metrisch) 5,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) 16,2 cm