Learn More
BOLA Evaporating Dishes Conical Shape
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Conical shape, with spout.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | White |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Evaporating Dish |
| Höhe (metrisch) | 41 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 46 mm |