Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas
Beschreibung
- Mit Mittelhals und konischer Verbindung
- Birnenförmig mit Beschriftungsetikett
- Lieferbar in zahlreichen Kapazitäten
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Flaschenhalstyp | Mittelhals |
| Außendurchmesser (metrisch) | 126 mm |