Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff
Artikelnummer. 10509271
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität: 2000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10509271 Kapazität: 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10509271 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03042973
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampfungskolben mit konischen Bodengelenken können zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Enthalten, Sammeln oder Messen von Chemikalien verwendet werden und werden aus langlebigem DURAN™ Glas hergestellt.
  • Mit Mittelhals und konischem Gelenk
  • Birnenförmig mit Beschriftungsschild
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Flaschenhalstyp Mitte
Außendurchmesser (metrisch) 158 mm