missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EVI1 Monoclonal Antibody (702321)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534681
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Artikelnummer. Menge
30534681 100 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534681

Marke: Invitrogen™ MA561833

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

EVI1 (MECOM) is a transcriptional regulator and oncoprotein that may be involved in hematopoiesis, apoptosis, development, cell differentiation, and proliferation. It can interact with CTBP1, SMAD3, CREBBP, KAT2B, MAPK8, and MAPK9. The EVI1 gene can undergo translocation with the AML1 gene, resulting in overexpression of the EVI1 gene and the onset of leukemia. Several transcript variants encoding a few different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EVI1
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 702321
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen MECOM
Gen-Zugriffsnummer Q03112
Gen-Alias AML1-EVI-1; AML1-EVI-1 fusion protein; D630039M04Rik; ecotropic viral integration site 1; ecotropic virus integration site 1 protein; Ecotropic virus integration site 1 protein homolog; EVI1; Evi-1; Histone-lysine N-methyltransferase MECOM; Jbo; Mds; MDS1; MDS1 and EVI1 complex locus; MDS1 and EVI1 complex locus protein; MDS1 and EVI1 complex locus protein EVI1; MDS1 and EVI1 complex locus protein MDS1; Mds1-Evi1; Mecom; MGC163392; MGC97004; myelodysplasia syndrome 1 homolog; Myelodysplasia syndrome 1 protein; Myelodysplasia syndrome 1 protein homolog; myelodysplasia syndrome-associated protein 1; oncogene EVI1; OTTHUMP00000213163; OTTHUMP00000213164; OTTHUMP00000213165; OTTHUMP00000213187; OTTHUMP00000213192; PR domain 3; PRDM3; RUSAT2; zinc finger protein Evi1; Znfpr1b1
Gensymbole MECOM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human EVI-1, Gly241-Met430.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2122
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.