Learn More
Vileda Professional™ EvoControl™ Kontrollierte Umgebungen 200 Stoff
Artikelnummer. 17892466
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
Packungsgröße:
3000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17892466 12 x 12 in. 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17892466 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 142855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00 €
    2354.79 € / 3000 Stück
    Sparen 355.21 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EvoControl™ basiert auf Evolon™ , ein patentiertes, vollständig integriertes Produktionsverfahren. EvoControl™ ist ein Mikrofasertuch der nächsten Generation, das aus endlosen Mikrofasern mit einer Feinheit von 0,15 dtex hergestellt wird (10-mal feiner als herkömmliche Polyester-Mikrofasern).
  • Einzigartiger Stoff vereint sehr gute textile und mechanische Eigenschaften
  • Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich mühelos aufwischen und Partikel mit einem Wisch von Oberflächen entfernen.
  • Getestet von einem unabhängigen Institut, das die bakterielle Entfernung von Oberflächen ohne Verwendung von Desinfektionsmitteln nachweist.
  • Hergestellt aus einzigartigem und patentiertem Evolon™ Mikrofasermaterial
  • Zeit sparen, Budget schonen und ergonomischen Stress reduzieren
  • Die Desinfektionsmittel werden gleichmäßig verteilt; das Gleichgewicht zwischen Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe an die Oberfläche ist ideal für das Aufbringen eines Flüssigkeitsfilms auf Oberflächen in Reinraumbereichen.
  • Entwickelt und konstruiert, um die richtige Flüssigkeitsmenge aufzunehmen, diese leicht und gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen und dadurch die gewünschten und kritischen Kontaktzeiten zu erreichen.
Spezifikation
Produkttyp Saugfähiges Tuch
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Material Polyester-Mikrofaser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.