Learn More
Evodiamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Evodiamine |
| CAS | 518-17-2 |
| Summenformel | C19 H17 N3 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (13bS)-, Evodiamine (6CI,7CI,8CI), Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-, (13bS)-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, (+)-Evodiamine, Evodiamine, (+)-, d-Evodiamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@H]2N(CCc3c2[nH]c4ccccc34)C(=O)c5ccccc15 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 303.36 |
| Formelmasse | 303.1372 |