Learn More
Evodiamin, TRC
Artikelnummer. 30369358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369358 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE94548025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Evodiamine
CAS 518-17-2
Summenformel C19 H17 N3 O
Menge 25 mg
Synonym Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (13bS)-, Evodiamine (6CI,7CI,8CI), Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-, (13bS)-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, (+)-Evodiamine, Evodiamine, (+)-, d-Evodiamine
InChI-Formel InChI=1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
SMILES CN1[C@H]2N(CCc3c2[nH]c4ccccc34)C(=O)c5ccccc15
Molekulargewicht (g/mol) 303.36
Formelmasse 303.1372