Learn More
Thermo Scientific™ eVol™ XR Dispensiersystemspritzen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verlassen Sie sich bei der Verwendung von Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE Spritzen auf herausragende Vielseitigkeit und Funktionalität. Die Spritzen sind in Größen von 5 bis 1.000 μl zur Verwendung mit dem einzigartigen eVol XR Dispensiersystem erhältlich. Mit der integrierten XCHANGE™ Kopplung können die Spritzen schnell und einfach gewechselt werden. Die Erweiterung um MEPS und XCHANGE Spritzen ermöglicht eine automatisierte Probenvorbereitung durch SPE in einem Handgerätesystem. Das eVol XR Dispensiersystem führt zahlreiche Verfahren zum Liquid Handling genau und reproduzierbar aus
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
- Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
- Vorbereitung von Kalibrierstandards
- Hinzufügen interner Standards
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
- Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
- Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
- Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | eVol Spritze, 500 µl |
| Produkttyp | Dispensiersystemspritze |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Produktlinie | HyperSep |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektronisches Dispensiersystem |