Learn More
HALYARD™ EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gown
Artikelnummer. p-200113464 Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Größe:
Large
Large, X-Long
Small
X-Large
X-Large, X-Long
Sterilität:
Non-sterile
Sterile
Förpackningsstorlek
34 Stück
36 Stück
40 Stück
48 Stück
60 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17858377
missing translation for 'mfr': HALYARD™ 79970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
EVOLUTION™ 4 soft single-use Surgical Gowns use HALYARD™'s breathable SMS fabric, providing the right balance of comfort and protection during procedures involving low to moderate fluid contact.
  • Ideal for shorter, minimally invasive procedures, the EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gowns offer several benefits:
  • Yellow collar: Easily identify a standard performance gown
  • HALYARD™ breathable SMS fabric: maximizes airflow for cool comfort
  • Soft, light, and breathable fabric, treated for alcohol repellency and static dissipation: keeps staff protected yet cool and comfortable
  • Low linting: helps reduce the risk of wound contamination and infection
  • Meets the Standard Performance level per EN13795-1:2019
  • Raglan Sleeves for extra comfort and free movements
  • Available Sterile and Non Sterile
  • Sterile gown packed individually and with 2 towels for added convenience
  • Non Sterile gowns packed bulk in a bag to reduce packaging
Specifikationer
Größe Large
Geschlecht Unisex
Länge (angloamerikanisch) 123 cm
Länge (metrisch) 123 cm
Anzahl Taschen None
Breite (angloamerikanisch) 72 cm
Breite (metrisch) 72 cm
Produkttyp Surgical Gown
Material SMS
Farbe Blue
Verschlusstyp Hook and Loop Neck with Waist Ties
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Non-sterile
Stulpenform Knit
Latexfrei Yes
Ärmelausführung Raglan Sleeve
Zertifizierung/Konformität Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 13795
Autoklavierbar Not Autoclavable
Anzahl pro Packung 40
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.