Learn More
Univet™ Evolution Einweg-Visier- und Rahmen-Set
Description
- Enthält 10 Sets mit insgesamt 50 Visieren und 10 Rahmen.
- Jedes Set besteht aus 5 austauschbaren Einwegvisieren und 1 farbigem Rahmen.
- Faltbar
- Antibeschlag- und Einweglinsen
- Austauschbares Visier
- Ultraleichtes Gewicht
- 5 farbenfrohe Rahmen
Spécification
Spécification
| Form | Oval |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Keine |
| Produkttyp | Augenschutz |
| Anzahl pro Packung | 10 Sets/Packung |
| Material | Polyester |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polyester |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| UV-Schutz | Keine |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?