Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ ISA-220 Integrationskugel
Artikelnummer. 10467128 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kalibrierte diffuse Strahlung STD
Pulverzellenhalter für ISA-220
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10467128 Kalibrierte diffuse Strahlung STD 1 Stück
10315788 Pulverzellenhalter für ISA-220 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467128 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 222269400
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem hocheffizienten Zubehör für die Integrationskugel können Sie genauere, besser reproduzierbare Messungen von streuenden Lösungen durchführen.
Mit dem Thermo Scientific™ Evolution™ ISA-220 Integrationskugelzubehör können Sie Ihre kompliziertesten Probleme bei der Probenmessung lösen. Dieses hocheffiziente Zubehör misst die Streuung in Festkörpern über Reflexion und die Streuung in Lösungen über Transmission. Diese Integrationskugel mit einem Durchmesser von 60 mm wurde aus Spectralon™, dem Qualitätsstandard bei Beschichtungen für diffuse Reflexion, hergestellt. Sie bietet eine Leistungsfähigkeit bis 2 A (1 %T oder 1 %R) und mehr, und erreicht oder übertrifft damit den Messbereich größerer und kostenintensiverer Kugeln. Hitzebeständige Feststoffe, Filme und durchscheinende Feststoffe können mithilfe der Standardklemmen direkt gemessen werden. Zur Verwendung mit Thermo Scientific Evolution 220 und Evolution 260 Bio UV-Vis-Spektralphotometern.
Messen von streuenden Lösungen
Lösungen mit suspendierten Partikeln, selbst wenn sie zu klein sind, um sie mit bloßem Auge zu sehen, streuen bei allen Wellenlängen Licht zusätzlich zu jeder elektronischen Absorption, die mit der Spezies in der zu analysierenden Lösung verbunden ist. Diese Streuung dämpft den Strahl, sodass die gemessene Transmission geringer ist (und die Absorption höher) als der “wahre” Wert für den Analyten. In einem konventionellen Küvettenexperiment erreicht das Licht, das von der Strahlachse weggestreut wird, den Detektor nicht. Bei einer integrierenden Kugel direkt hinter der Probe gelangt nahezu das gesamte vorwärts gestreute Licht in die Kugel, wo die Photonen herumschwirren, bis sie auf den Detektor treffen und als Durchlicht gemessen werden. Mit der integrierenden Kugel ISA-220 werden Ihre Messungen von Streuungslösungen genauer, reproduzierbarer und weitaus weniger abhängig von der Verteilung der Partikelgrößen in Lösung als bei einem einfachen Küvettenexperiment.
Messung von streuenden Feststoffen
Wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge dringt durch Ihre Behälterwand? Wie effektiv ist Ihre UV-absorbierende Beschichtung oder Ihr Additiv? Wenn Sie einen streuenden Feststoff ohne integrierende Kugel messen, messen Sie nur die Photonen, die durch das Material dringen und auf der Achse bleiben. Das Ergebnis ist, dass Sie einen künstlich niedrigen Messwert für die Gesamttransmission erhalten. Für stark streuende Behälterwände kann der Fehler bei Faktor 1000 liegen! Entscheiden Sie sich für ISA-220, um zu messen, wie viel Licht wirklich durch Ihr Material fließt.
Refraktäre Feststoffe
Wenn es sich bei Ihrem Material um einen monolithischen Festkörper handelt, besteht die einzige Möglichkeit, seine elektronischen Absorptionseigenschaften zu messen, darin, Photonen daran reflektieren zu lassen. In einem solchen Fall ist eine integrierende Kugel die einzige Option. Licht, das aus allen Winkeln reflektiert wird, wird von der Kugel erfasst und gemessen. Die Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software für die Thermo Scientific™ Evolution™ 220 kann direkt in Kubelka-Munk-Einheiten messen, um Ihre Studien zur elektronischen Struktur zu vereinfachen. Wenn Sie die Farbe eines Objekts messen müssen, können Sie dies ebenfalls tun. Führen Sie es einfach über den für die gewünschte Farbskala  geeigneten Bereich und berechnen Sie mit unserer Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc Software die entsprechenden Farbparameter.
Pulver
Wählen Sie den ISA220 Pulverküvettenhalter. Sie benötigen nur 0.5 cm3 des Materials, um Ihre Messung durchzuführen. Der Pulverküvettenhalter wird mit einer Referenzküvette geliefert, die mit einem Spectralon-Stopfen gefüllt ist, und einer Probenküvette, bei der eine Feder- und Kolbenkonstruktion Ihre fein gemahlene Probe sorgfältig für genaue Messungen komprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Detektortyp Silizium-Photodiode
Typ Kalibrierte diffuse Strahlung STD
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution 220 und 260 Bio Spektralphotometer
Material Spectralon™