Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One UV-Vis-Spektralphotometer PROMO
Artikelnummer. 17407453 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Detektortyp:
Zwei Silizium-Fotodioden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Detektortyp unitSize
17407453 Zwei Silizium-Fotodioden 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17407453
Marke: Thermo Scientific™ 840340200PROMO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Diese Instrumentenserie bietet für Routine- wie für Forschungsanalysen echte Innovationen, die erweiterte Praktikabilität und bessere Leistungsfähigkeit ohne zusätzliche Komplikationen erbringen.Dank der leicht verständlichen Software, fortschrittlichstem Instrumentarium und einer breiten Auswahl an Zubehör arbeiten die Systeme Evolution One und One Plus UV-Vis Spektralphotometer mit Ihnen zusammen, um Experimente nach Ihren Maßgaben zur Erzielung der benötigten Ergebnisse zu realisieren.
Optimierte Konstruktion gewährleistet ultimative Leistungsfähigkeit:
  • Doppelstrahlgeometrie mit fester 1 nm- oder variabler spektraler Bandbreite
  • AFBG-Technologie (Application Focused Beam Geometry) holt das Optimum an Leistungsverhalten aus Mikrozellen, Feststoffproben und Glasfasersonden heraus (nur Evolution One Plus)
  • Xenon-Blitzlampe – keine Vorwärmzeit erforderlich, was sofortige Messungen ermöglicht
  • Erfüllen Sie die Anforderungen an chemische, materialwissenschaftliche oder biologische Probenahmen und Messungen mit einer breiten Palette an Zubehör
Insight Pro Software — einfach zu erlernen, einfach zu bedienen
  • Kürzere Schulungszeiten:Die optimierte Benutzeroberfläche mit einer anleitenden Bedienersoftware definiert einen klaren Arbeitsablauf in einfachen Schritten und ist leicht zu lehren und zu erlernen
  • Vermeidung kostspieliger Probenahme- und Messfehler:Erstellen Sie spezielle Arbeitsabläufe für komplexe Assays und verwandeln Sie mehrstufige Workflows in eine vereinfachte, leicht zu bedienende Methode, die mit Customized User Environment (CUE) für jeden Benutzer geeignet ist.
  • Immer aktuell:Ob Benutzereingaben, Anwendungsanforderungen oder neue Vorschriften: Insight Pro Software verbessert sich kontinuierlich mit schnellen Upgrades und bietet so mehr Funktionen und Effizienz für Ihre Anforderungen’
Zubehör für Probenahmen aller Art
  • Mit einer breiten Auswahl an Zubehör mit verschiedenen Temperaturregelmöglichkeiten, Probenehmern, Pumpen und Festkörperprobenhaltern vervollständigen Sie Ihre Analyseausstattung
  • Auswahl zwischen einem Peltier-Einzelzellenhalter und einem Smart Peltier-Zellensystem mit 8 Positionen für Temperaturregelung und Probenüberwachung von 0 bis 100 °C.
  • Einfache Softwareintegration verleiht Ihnen vollständige Kontrolle über Ihre Messungen
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Wenn Sie das Evolution One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer in einem regulierten Umfeld oder in einer Umgebung mit Qualitätskontrolle betreiben, bieten wir eine große Auswahl an konformen Produkten und Dienstleistungen an, um die Implementierungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu gewährleisten.
Zu den Evolution One/One Plus Sicherheits- und Validator-Paketen gehören:
  • Evolution One oder One Plus UV-Vis-Spektrometer
  • INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
  • Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierversion
  • Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma-Pakete umfassen:
  • Evolution One oder One Plus Spektrometer
  • INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
  • Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierversion
  • USP- und EP-UV-Standardset
  • USP und EP Sichtbares Standardset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ±0,001 A, 200 bis 800 nm, 1,0 nm SBW, geglättet
Datenintervall 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Beschreibung Evolution One UV-Vis-Spektralphotometer
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Abmessungen (L x B x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in.)
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe (durchschnittlich > 5 Jahre, 3 Jahre mit Garantie)
Spektren-Bandbreite 1 nm
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung <0,0005 A/h; 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 Stunde Aufwärmphase
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz, automatisch ausgewählt, max. 150 W
Geräuschpegel 0A:≤ 0,00015 A; 1 A:≤ 0,00025 A; 2A:≤ 0,00050 A; 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Optische Konstruktion Doppelstrahl mit Proben- und Referenzküvettenpositionen; Czerny-Turner Monochromator
Test auf Arzneibuchkonformität Photometric Accuracy (60 mg/L K2Cr2O7): ±0.010 A; Stray Light: ≤1%T at 198 nm: KCI; ≤0.05%AT at 220 nm: Nal, Kl; Wavelength Accuracy: ±.5 nm 541.9, 546.1 nm Hg emission lines, ±0.8 nm full range; Wavelength Repeatability: ≤0.05 nm, repetitive scanning of 546.1 nm Hg emission line
Photometric Accuracy Instrument 1A:± 0,004 A; 2 A:±0,008 A; gemessen bei 440 nm unter Verwendung von neutralen Dichtefiltern auf NIST-Basis
Photometrische Anzeige -0,3 bis 4,0 A
Photometrischer Bereich >3,5 A
Photometrische Wiederholbarkeit 1 A: ±0,0002 A
Scan-Ordinatenmodi Absorption, % Transmission, % Reflexion, Kubelka-Munk, log (1/R),log (Abs.), Absorptionsfaktor, Intensität
Scan-Geschwindigkeit <1 bis 6.000 nm/min, variabel
Wirkleistung Max. 150 W
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm (541,9, 546,1 nm Quecksilberlinien, ±0,8 nm (voller Bereich 190 bis 1.100 nm)
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ≤0,05 nm (546,1 nm Quecksilberlinie, SD von 10 Messungen)
Gewicht (angloamerikanisch) 32 lb.
Gewicht (metrisch) 14,5 kg