Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Zubehör für spiegelnde Reflexion
Artikelnummer. 11823664 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
30° Spiegelreflexion
45° Spiegelreflexion
60° Spiegelreflexion
8° Spiegelreflexion
VA-Winkel-Spiegelreflexion
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11823664 30° Spiegelreflexion 1 Stück
11823684 45° Spiegelreflexion 1 Stück
11841892 60° Spiegelreflexion 1 Stück
11853644 VA-Winkel-Spiegelreflexion 1 Stück
11833664 8° Spiegelreflexion 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11823664 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 222233600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 €
    1994.74 € / 1 Stück
    Sparen 180.26 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Thermo Scientific™ Evolution™ Zubehör für spiegelnde Reflexion erhalten Sie eine hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit bei der Messung an glänzenden oder spiegelnden Oberflächen.
Messen Sie bei 8, 15, 20, 30, 45 und 60 Grad oder bei beliebigem Winkel von 30 bis 80 Grad, mit dem Thermo Scientific™ Evolution™ Zubehör für die Spiegelreflexion.
Diese Zubehörserie ist hilfreich bei der Messung von Schichtdicken und Reflexionseigenschaften von Beschichtungen auf Metall-, Glas- und Siliziumsubstraten. Das Zubehör enthält einen Justierspiegel, der auch für Basislinienmessungen verwendet werden kann.
Anwenderfreundliche horizontale Probenbefestigung
  • Anwenderfreundliche horizontale Probenbefestigung ermöglicht die einfache Positionierung von Proben für die Messung.
  • Auswahl von Aperturen begrenzt die Größe des Lichtflecks, der auf die Probenoberfläche trifft, dies vereinfacht reproduzierbare Probenahmen.
  • Das Zubehör muss nur einmal ausgerichtet werden. Eine Ausrichtung bei jedem Einsetzen ist nicht erforderlich.
Verwenden Sie Zubehör für Messungen bei 15 bis 60 Grad zusammen mit einem Polarisator oder einem Filter.
  • Das kleine Festwinkelzubehör kann zusammen mit einem Polarisator, Depolarisator oder Filterhalter verwendet werden, um den Lichtstrahl vor oder nach dem Auftreffen auf den Messspiegel zu verändern.
  • Der Evolution 200/300 Festprobenhalter kann mehrere Objektträgerhalter aufnehmen, sodass optische Elemente entweder vor oder nach dem Festwinkelzubehör für spiegelnde Reflexion eingesetzt werden können.
Für QA/QC-Messungen geeignet
  • Entwickelt für Applikationen, die eine Untersuchung bei festgelegten Winkeln erfordern
  • Ermöglicht eine schnelle und effektive Reflexionsmessung der einzelnen Proben, durch welche die Einhaltung der Produktspezifikation gewährleistet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Evolution One/One Plus and Evolution Pro Spectrophotometers
Enthält 30° Spiegelreflexion
Probengröße 4 x 7 mm