Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, coverslip-corrected
Artikelnummer. 11937315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11937315 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11937315 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMEP4699
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen
  • Kann verwendet werden, um Bilder mit unterschiedlicher Vergrößerung anzuzeigen
  • Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
  • Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
  • Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektivlinse
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem
Enthält Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Fokusabstand 0,72 mm
Objektivtyp Plan Fluorite
Vergrößerung 40X
Numerische Apertur 0,75
Menge Je 1