Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Kalibrierobjektträger
Artikelnummer. 17236573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17236573 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17236573 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMEP4720
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der EVOS-Kalibrierobjektträger dient zur Kalibrierung von drei Parametern des Systems: Sichtfeld, Parfokalität und Parzentrierung.
Der EVOS-Kalibrierobjektträger dient zur Kalibrierung von drei Parametern des EVOS-Bildverarbeitungssystems: Sichtfeld, Parfokalität und Parzentrierung. Durch die Kalibrierung der Parfokalität wird sichergestellt, dass die Probe beim Wechsel des Objektivs im Fokus bleibt, und durch die Kalibrierung der Parzentrierung wird gewährleistet, dass ein Objekt in der Mitte des Sichtfelds unabhängig vom verwendeten Objektiv in der Mitte des Feldes bleibt.
Der Kalibrierobjektträger bietet Ihnen folgende Vorteile:
• Einfache, genaue und präzise Kalibrierung Ihres Mikroskops
• Fünf X-Y-Quadrate geteilt durch Raster von: 1,00; 0,200; 0,100; 0,050 und 0,025 mm
• Sieben verschiedene Kalibrierkreise: 4,000; 2,000; 1,000; 0,400; 0,200; 0,100 und 0,050 mm
• Präzisionsgeschliffenes, optisch hochwertiges Glas
• Schutzabdeckung bei Nichtgebrauch
Das Kalibrierungsverfahren umfasst zwei verschiedene Schritte. Zunächst wird der Kalibrierfaden auf dem Bildschirm mit dem Fadenkreuz auf dem Kalibrierobjektträger abgeglichen. Anschließend werden die Durchmesser der Referenzkreise auf dem Kalibrierobjektträger gemessen. Jeder Schritt wird sowohl mit der Monochrom- als auch mit der Farbkamera ausgeführt. Die Gesamtzeit für die Kalibrierung eines Objektivs beträgt ca. fünf Minuten. Weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch. Beachten Sie, dass die werkseitig installierten Objektive, die mit EVOS-Bildverarbeitungssystemen geliefert werden, vorkalibriert sind. Sie müssen nicht erneut kalibriert werden, es sei denn, sie werden entnommen und müssen wieder eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ FL Objektträger für automatische Kalibrierung
Produktlinie EVOS
Abmessungen (L x B) 79 x 66 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ FL Auto-Bildverabeitungssystem, EVOS™ FL Auto-2-Bildverabeitungssystem, EVOS™ M5000 Bildverabeitungssystem, EVOS™ M7000 Bildverabeitungssystem
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur