Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Artikelnummer. 11907285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11907285 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11907285 Lieferant EVOS™ Lieferanten-Nr. AMEP4635
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektivlinse
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Imaging System
Enthält Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Objektivtyp Plan-Achromat
Vergrößerung 40X
Numerische Apertur 0,65
Menge Je 1