Learn More
EVOS™ Olympus 60X Oil Objective, apochromat, coverslip-corrected
Click to view available options
:
Plan Apochromat CC Objektiv
Beschreibung
- Kann verwendet werden, um Bilder mit unterschiedlicher Vergrößerung anzuzeigen
- Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivlinse |
| Produktlinie | Olympus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem |
| Enthält | Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten |
| Objektivtyp | Plan-Apochromat |
| Vergrößerung | 60X |
| Menge | Je 1 |