Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Pinhole
Beschreibung
- Zur Verbesserung der Beleuchtung unter bestimmten Bedingungen
- Aufgrund von Abweichungen in Probengröße, -farbe und -dicke kann die tatsächliche Verwendung des Objektträgers von den Vorschlägen abweichen
- Für Hellfeldanwendungen mit allen Vergrößerungen zur Verbesserung des Kontrasts vorgesehen
Loch-Kühlerschieberegler ist im Lieferumfang der EVOS™ FL- und FL-Farbbildgebungssysteme enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kühlerschieberegler |
| Produktlinie | EVOS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem |
| Enthält | Diffusorschieber, Lochblendenschieber, Meniskusschieber |
| Menge | Je 1 |