Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, with retention, multi-well plates
Beschreibung
- Passt für Mikroskopobjektträger, Zellkulturkolben oder Schalen oder Mikrowellplatten bei EVOS Bildgebungssystemen und sorgt so für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
- Hält Multiwellplatten
- Dient als Adapter für Standardgefäßhalter (Kat.-Nummern AMEP-VH001 bis AMEP-VH018)
- Speziell für die automatisierte Phase des EVOS FL Auto Imaging System
- Mit Hebel für zusätzlichen Komfort
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefäßhalter |
| Produktlinie | EVOS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem |
| Format | Eine Multiwellplatte |
| Aufnahmevermögen | Multiwellplatte |
| Menge | 1 Halter |