Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, KOVA™ Glasstic™ slide 10
Artikelnummer. 11907335
Click to view available options
Menge:
1 Halter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11907335
Marke: EVOS™ AMEPVH017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Gefäßtypen für die Bildgebung zu verwenden
  • Passt für Mikroskopobjektträger, Zellkulturkolben oder Schalen oder Mikrowellplatten bei EVOS Bildgebungssystemen und sorgt so für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
  • Platz für einen KOVA Glasstic Objektträger 10
  • Für diese Geräteplattform sind leicht austauschbare Behälterhalter und Bühnenplatten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gefäßhalter
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
Format 10 Objektträger
Aufnahmevermögen 1 KOVA™ Glasstic™ Objektträger 10
Menge 1 Halter