Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holders Pack
Artikelnummer. 11530217
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Halter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11530217 10 Halter 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11530217
Marke: EVOS™ AMEP4619
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet eine perfekte und sichere Passform von Mikroskop-Objektträgern, Zellkulturflaschen oder Schalen oder Mikro-Well-Platten an den Objektträgern der EVOS-Bildgebungssysteme
  • Sorgt für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
  • Leicht umschaltbare Gefäßhalter für die bequeme und einfache Bildgebung einer Reihe von Proben
  • Enthält die 10 gängigsten EVOS-Gefäßhalter
  • Kann verwendet werden mit: EVOS XL Core Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System, EVOS XL Imaging System, EVOS FL Imaging System, EVOS FL Color Imaging System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gefäßhalter
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
Aufnahmevermögen T-25-Kolben
Menge 10 Halter