Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 SY-Translokation FISH-Sonde
Artikelnummer. 16063575
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. 16063575
Marke: Abnova™ FT0023.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Ewing-Sarkom-Breakpoint-Region 1
Gen-Alias EWS
Gensymbol EWSR1
Gen-ID (Entrez) 2130;466
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit