Learn More
CleanSpace™ EX Halbmasken für PAPR-System
Artikelnummer. 15920072 Alle ansehen CleanSpace Technology Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15920072 S 1 Stück
15900072 M 1 Stück
15910072 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15920072 Lieferant CleanSpace™ Lieferanten-Nr. PAF0064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.10 €
    127.50 € / 1 Stück
    Sparen 37.60 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EX Halbmasken wurden speziell für die Befestigung an das CleanSpace™ EX PAPR System entwickelt, um dieses zu ergänzen.
  • Verwendung mit dem bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Um eine sichere Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
  • Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
  • Testadapter für TSI Portacount Maskenanpassung erhältlich
  • Einfaches Entfernen zur Reinigung
  • Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
  • Die Halbmasken können schnell an die Gebläseeinheiten angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
  • Bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
  • Mit einer elektrisch leitfähigen Beschichtung behandelt und für die Verwendung in eigensicheren Umgebungen zugelassen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS1716: 2012
Zertifizierungen (EN) EN 12942
Farbe Klar
Produkttyp PAPR-Halbmaske
Größe S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse PAF-1060
IP-Schutzart IP66/67
Modell PAF-0064
Lagerungsbedingungen Bei -10 °C bis 55 °C lagern.
Abmessungen (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Gewicht (metrisch) 125 g