Learn More
Klever Excel Plus metalldetektiebar
Artikelnummer. 17739027
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17739027 Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17739027 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. PLS40030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.47 €
    399.70 € / 50 Stück
    Sparen 66.77 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klever Excel Plus MD ist ein Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit. Es schützt gleichzeitig Mensch und Material.
  • Durch den breiteren Messervorschub können auch dickere Materialien leicht und sicher geschnitten werden.
  • Durch den metalldetektierbaren Kunststoff eignet sich das Sicherheitsmesser sehr gut für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie.
  • Das Einwegprodukt schneidet bis zu doppelwandiger Wellpappe, Folie, Klebeband, Umreifungsband usw.
  • Mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebandes oder zum Aufhängen.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsmesser
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Blau