Beschreibung
- Vorgesehen für die Verwendung mit ExcelGel Precast Gelen für SDS-PAGE
- Mit Streifen für Anode und Kathode
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor II Flachbett-Elektrophoresesystem |
| Produkttyp | ExcelGel SDS Pufferstreifen |
| Zusammensetzung | Acrylamid 0.55 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Menge | 6 Packung |
| Lagerungsbedingungen | Kühler, trockener Ort |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH208-Enthält Acrylamid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide
- UNKNOWN ACUTE-75 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.