Learn More
Eppendorf™ SCHUETTLER EXCELLA E24R aggregat, Orbital-Bewegung 1,9 cm, 230 V
Artikelnummer. 11330065
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Umgebungstemperatur -15°C bis 60°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
11330065 Umgebungstemperatur -15°C bis 60°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11330065 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Spezifikation
Orbit 1,9 cm
Drehzahlbereich 50 bis 400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur -15°C bis 60°C
Aufnahmevermögen 2,8 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 76,2 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 56 cm
Modell Excella E24R
Display LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Auswechselbare Plattformen, Klammern und Reagenzgläser
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99,9 Std.