Beschreibung
- Schnelle Messungen
- Automatische Temperaturregelung von 0 bis 95 °°C.
- Die One Click™ Benutzeroberfläche vereinfacht die tägliche Arbeit
- Messungen können in Echtzeit beobachtet werden, wodurch Fehler bei der Probenahme vermieden werden
- Kompatibel mit einem Portfolio von Autosamplern, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | 7 in.-Display mit Farb-Touchscreen |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 95 °C |
| Genauigkeit | Bis zu 0,0001 g/cm3 |
| Beschreibung | Dichtemessgerät mit 4 Dezimalstellen |
| Höhe (metrisch) | 226 mm |
| Sprachen | Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Chinese, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian, Polish |
| Messbereich | 0 bis 3 |
| Auflösung | 0,0001 |
| Probenvolumen | 1,5 ml |
| Toleranz | ±0,0001 |
| Mehr anzeigen |