Learn More
Descripción
Verbesserte Gewebequalität
- Durch langsames Rotieren der Kassettenkörbe in der kreisförmigen Kammer wird eine wirksamere Agitation erreicht als mit einem Rührer
- Die Reagenzien können auf bis zu 35 °C vorgeheizt werden; dadurch wird der „Gewebeschock“ auf ein Minimum reduziert und das Eindringen der Reagenzien erleichtert
Erhebliche Kosteneinsparungen bei Reagenzien
- Die Überwachung der Alkoholqualität verlängert das Auswechselintervall der Reagenzien und sorgt so für erhebliche Kosteneinsparungen
- Die automatische Rotation der Reagenzien mithilfe eines bewährten Systems verlängert zusätzlich deren Haltbarkeit
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie Ihre Produktivität
- Reduzieren Sie den Wartungsaufwand, indem Sie nur eine Flasche jedes Reagenzes – und nicht alle Flaschen – austauschen
- Neue Reagenzien können aus der Herstellerflasche direkt in den Einbettautomaten überführt werden — kein Gießen, kein Schmutz und keine Dämpfe’
- Führen Sie tagsüber Schnellbiopsien und über Nacht herkömmliche Programme aus
- Mit Xylen-freien IPA-Prozessen sowie herkömmlichen Reagenzien kompatibel
Sicher für Gewebe — sicher für den Anwender
- Beim Öffnen der Kammer saugt ein Lüfter Dämpfe durch einen Filter an, um die Anwender vor einer Formaldehydexposition zu schützen
- Dämpfe werden auch aus dem Gehäuse abgezogen, damit die Anwender vor einer Exposition gegenüber Alkohol, Xylen und Formaldehyd geschützt sind
- Überschüssiges Paraffin kann durch einfaches Entsorgen einer Kunststoffwanne entfernt werden—kein Auslaufen des Wachses und keine Verbrennungen
- Stromausfälle sind kein Thema mehr; ein Batterie-Notbetrieb garantiert Sicherheit und Schutz der Proben.
Sehr einfach zu erlernen und zu bedienen
- Die völlig neue Touchscreen-Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu erlernen
- Mit intelligenter Software ist es einfacher, Fehler zu vermeiden, die sich negativ auf die Gewebequalität auswirken’
Entwickelt für Zuverlässigkeit und Anwendersicherheit
- Der Excelsior AS Gewebeeinbettautomat ist das Ergebnis zahlreicher Weiterentwicklungen, die auf einer Kundendienst-Historie von über 10 Jahren beruhen.
Mit Software zur Integration des Labors und Vereinfachung der Berichterstattung
- Eine große Auswahl an Berichten steht Ihnen für die routinemäßige Protokollierung, Qualitätsbewertung, gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung und Fehlerbehebung zur Verfügung
- Berichte können einfach über USB heruntergeladen werden.
- Nachrichten können automatisch an das Laborinformationssystem gesendet werden
- Fernalarme stellen sicher, dass jedwede Probleme unverzüglich wahrgenommen werden
- Das Epredia™ NetMon™ II Überwachungssystem ermöglicht eine rasche Ferndiagnose auf Internetbasis; dank einer HIPPA-kompatiblen, sicheren Internet-Verbindung können Probleme sofort erkannt und gelöst werden
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Gewebeeinbettautomat |
| Anzahl Verarbeitungskammern | 1 |
| Reagenzkapazität | 5 l |
| Typen der Probenschüttelung | Rotation |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23 in. |
| Tiefe (metrisch) | 580 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 54 in. (Oberseite des Monitors) |
| Höhe (metrisch) | 1.370 mm (Oberseite des Monitors) |
| Breite (angloamerikanisch) | 28 in. |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.