Learn More
WTW™ Ersatz-Membrankopf für WTW Sauerstoffsensor (gelöster Sauerstoff , DO)
Diese Ersatzköpfe für membranbeschichtete galvanisch gelöste Sauerstoffsensoren, eignen sich ideal für Messungen in Wasser und wässrigen Lösungen und zum Einsatz mit DO-Sensoren.
Marke: WTW™ 202725
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Ersatzkopf für membranbeschichtete galvanisch gelöste Sauerstoffsensoren zur Messung in Wasser- und wässrigen Lösungen
- 3 Ersatz-Membranköpfe für alle Sensoren für gelösten Sauerstoff, außer Stirrox™G, DurOx™325
- Zur Verwendung mit einem DO-Sensor
- Wechsel des Membrankopftyps
Spezifikation
Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) | |
Austausch-Membrankopf |