Learn More
SI Analytics™ Austauscheinheit
Artikelnummer. 11358310 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11358310 20 ml 1 Stück
13476979 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358310 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285220320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Exchange Unit ist eine Austauscheinheit, die einen integrierten Chip für Reagenziendaten, Röhrchen, Titrationsspitze und mehr enthält.
  • Mit integriertem Chip für Reagenziendaten
  • Im Lieferumfang ist eine braune Glasflasche für Titrationsmittel enthalten
  • GL 45
  • S40 Flaschenadapter
  • Enthält Röhrchen, Tropfröhrchen und Titrationsspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Braune Glasflasche für Titrant
Behältergröße GL 45
Typ Austauscheinheit
Enthält Integrierter Chip für Reagenziendaten
Volumen (metrisch) 20 ml