Learn More
Eppendorf™ Austauschbarer Thermoblock
Artikelnummer. 10344651 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10344651 0,5 ml-Röhrchen 1 Stück
10439472 1,5 ml-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344651 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5361000015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für ThermoStat plus/ThermoMixer plus
Typ: Wechselblock für 24 Reaktionsgefässe 0,5mL mit Arbeitsrack und Kühl-Akku 0°C (IsoPack)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml, mit Arbeitsgestell und Kühlpack 0 °C
Aufnahmevermögen 0,5 ml-Röhrchen
No. of Places 24 Positionen
Typ Block