Learn More
Thermo Scientific Chemicals Exendin (9-39)
Artikelnummer. 15477369
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15477369 0,5 mg 0.50 Milligramm
15487369 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15477369
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66126.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Exendin-3 (9-39) is a potent and selective GLP-1 receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Löslich in Wasser bei 1 mg/ml
Molekulargewicht 3369.75
Produkttyp Exendin (9-39)
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Nur für Forschungszwecke