Learn More
Thermo Scientific Chemicals Exendin (9-39)
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Exendin-3 (9-39) is a potent and selective GLP-1 receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Löslich in Wasser bei 1 mg/ml |
| Molekulargewicht | 3369.75 |
| Produkttyp | Exendin (9-39) |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke